Få mere at vide
Paichongding, TRC
Artikelnummer. 30414862
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30414862 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30414862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP13389050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Paichongding
CAS 948994-16-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H23ClN4O3
Mængde 50 mg
Synonym 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,2,3,5,6,7-hexahydro-7-methyl-8-nitro-5-propoxyimidazo[1,2-a]pyridine, 1-[(6-Chloropyridin-3-yl)-methyl]-5-propoxy-7-methyl-8-nitro-1,2,3,5,6,7-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine, 1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-7-methyl-8-nitro-5-propoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine, IPP, IPPA 152004, Paichongding
InChI formel InChI=1S/C17H23ClN4O3/c1-3-8-25-15-9-12(2)16(22(23)24)17-20(6-7-21(15)17)11-13-4-5-14(18)19-10-13/h4-5,10,12,15H,3,6-9,11H2,1-2H3
SMIL CCCOC1CC(C)C(=C2N(Cc3ccc(Cl)nc3)CCN12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-7-methyl-8-nitro-5-propoxy-3,5,6,7-tetrahydro-2H-imidazo[1,2-a]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 366.84
Formel vægt 366.1459
Procent renhed >95