Få mere at vide
Paichongding 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327066
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327066 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327066 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15841500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paichongding
CAS 948994-16-9
Analyt- eller komponentnavne Paichongding
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17H23ClN4O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,2,3,5,6,7-hexahydro-7-methyl-8-nitro-5-propoxyimidazo[1,2-a]pyridine, 1-[(6-Chloropyridin-3-yl)-methyl]-5-propoxy-7-methyl-8-nitro-1,2,3,5,6,7-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine, 1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-7-methyl-8-nitro-5-propoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine
InChI formel InChI=1S/C17H23ClN4O3/c1-3-8-25-15-9-12(2)16(22(23)24)17-20(6-7-21(15)17)11-13-4-5-14(18)19-10-13/h4-5,10,12,15H,3,6-9,11H2,1-2H3
SMIL CC1CC(OCCC)N(CCN2CC3=CN=C(Cl)C=C3)C2=C1[N+]([O-])=O
IUPAC navn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-7-methyl-8-nitro-5-propoxy-3,5,6,7-tetrahydro-2H-imidazo[1,2-a]pyridine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 366.84
Mængde 1 ml
Formel vægt 366.1459 g/mol