Få mere at vide
PAH/PCB/Pesticides Mixture 322 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314231
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314231 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314231 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000322CY
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣Anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣beta-HCH∣Fluoranthene∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52
CAS 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3
Analyt- eller komponentnavne 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣Anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣beta-HCH∣Fluoranthene∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4'-DDD 100 μg/ml∣2,4'-DDE 100 μg/ml∣2,4'-DDT 100 μg/ml∣4,4'-DDD 100 μg/ml∣4,4'-DDE 100 μg/ml∣4,4'-DDT 100 μg/ml∣alpha-HCH 100 μg/ml∣Anthracene 100 μg/ml∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/ml∣Benzo[a]pyrene 100 μg/ml∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/ml∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/ml∣beta-HCH 100 μg/ml∣Fluoranthene 100 μg/ml∣gamma-HCH 100 μg/ml∣Hexachlorobenzene 100 μg/ml∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/ml∣PCB No. 101 100 μg/ml∣PCB No. 118 100 μg/ml∣PCB No. 138 100 μg/ml∣PCB No. 153 100 μg/ml∣PCB No. 180 100 μg/ml∣PCB No. 28 100 μg/ml∣PCB No. 52 100 μg/ml