Få mere at vide
PAH Blanding 936 5-100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317642
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317642 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317642 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000936AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril