Få mere at vide
PAH Mixture 931 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2, 191-24-2, 206-44-0, 193-39-5 |
| Mængde | 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |