Få mere at vide
PAH Mixture 635 0.2 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328618
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328618 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328618 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000635HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane