Få mere at vide
PAH Blanding 241.2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310256
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310256 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310256 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000241DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 90-12-0, 91-57-6, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan