Få mere at vide
PAH Blanding 163 2000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318976
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
1.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30318976 1,5 ml 1.5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318976 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000163DI
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 90-12-0, 91-57-6, 83-32-9, 208-96-8, 260-94-6, 120-12-7
Mængde 1,5 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan