Få mere at vide
Polynukleære aromatiske kulbrinter kombinationsblanding, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Acenaphthene | 83-32-9 | 500 μg/ml |
| Acenaphthylen | 208-96-8 | 500 μg/ml |
| Antracen | 120-12-7 | 500 μg/ml |
| Benz(a)antracen | 56-55-3 | 500 μg/ml |
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 500 μg/ml |
| Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 500 μg/ml |
| Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 500 μg/ml |
| Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 500 μg/ml |
| Chrysene | 218-01-9 | 500 μg/ml |
| Dibenz(a,h)antracen | 53-70-3 | 500 μg/ml |
| Fluoranten | 206-44-0 | 500 μg/ml |
| Fluoren | 86-73-7 | 500 μg/ml |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 500 μg/ml |
| Naphthalen | 91-20-3 | 500 μg/ml |
| Phenanthren | 85-01-8 | 500 μg/ml |
| Pyren | 129-00-0 | 500 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PAH Combination Mix |
| Navn note | SW-846 Metode 8310 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed. |
| Metoder | For US EPA Methods 8151, 8310 |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitril |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- PAH Combination Mix
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, dibenz[a, h]anthracene
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug