Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet proteinstige
Artikelnummer. p-7225563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11802124 2 x 250 μl Pakke med 2
17176098 8 x 250μ L -
15523197 8 x 250μ L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11802124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26614
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ufarvet blanding af 14 rekombinante, højt oprensede proteiner (10 kDa til 200 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og western blotting.
Thermo Scientific PageRuler Unstained Protein Ladder er en blanding af 14 rekombinante, højt oprensede, ufarvede proteiner (10 til 200 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og western blotting. Proteinstigen leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug.
Funktioner af PageRuler Ufarvet proteinstige inkluderer:
  • Referencebånd —50 kDa bånd er stærkere end de andre for nem orientering
  • Tagget —stigen proteiner indeholder en integral Strep-tag™ II-sekvens og kan påvises på western blots ved hjælp af Strep-Tactin™ konjugater eller et antistof mod Strep-tag™ II Rækkefølge
Applikationer
  • Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: to hætteglas á 250μ L hver, proteiner ved 0,02 til 0,05 mg/ml
af hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
,° 0,01 % glycerponol 3, 0,01 % glycerphenol 3 kvitteringslager ved -20 C
Antal markører 14
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 200 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje PageRuler
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE