Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet Low Range Protein Ladder
Artikelnummer. 17126108
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17126108 8 x 250μ L -
11802134 2 x 250 μl Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17126108 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26632X4
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder er en blanding af otte oprensede proteiner og peptider (3,4 til 100 kDa) til brug som størrelsesstandarder i peptid- og småproteingelelektroforese.
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder er en blanding af otte (8) oprensede proteiner og peptider (3,4 til 100 kDa) til brug som størrelsesstandarder i peptid- og småproteingelelektroforese.
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder er en blanding af otte oprensede proteiner og peptider (3,4 til 100 kDa) til brug som størrelsesstandarder i peptid- og småproteingelelektroforese. Proteinstigen leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug.
Produktegenskaber
  • Referencebånd —25 kDa bånd er stærkere end de andre for nem orientering
  • Taggede —stigeproteinerne (bortset fra 5 og 3,4 kDa peptiderne) indeholder et integral Strep-tag™ II-sekvens og kan påvises på western blots ved hjælp af Strep-Tactin™ konjugater
Applikationer
  • Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder otte hætteglas á 250 stkμ
L hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 ved °25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN 3 , 0,01 % bromphenolblåt og 33 % glycerol Ved
modtagelse opbevares ved -20 °C.
Antal markører 8
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 3,4 til 100 kDa
Molekylvægt (g/mol) 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Mængde 8 x 250μ L
Produktlinje PageRuler
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype SDS-PAGE