Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet Low Range Protein Ladder
Artikelnummer. 11802134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11802134 2 x 250 μl Pakke med 2
17126108 8 x 250μ L -
15573197 8 x 250μ L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11802134 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26632
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder er en blanding af otte oprensede proteiner og peptider (3,4 til 100 kDa) til brug som størrelsesstandarder i peptid- og småproteingelelektroforese.
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder er en blanding af otte (8) oprensede proteiner og peptider (3,4 til 100 kDa) til brug som størrelsesstandarder i peptid- og småproteingelelektroforese.
Thermo Scientific PageRuler Unstained Low Range Protein Ladder er en blanding af otte oprensede proteiner og peptider (3,4 til 100 kDa) til brug som størrelsesstandarder i peptid- og småproteingelelektroforese. Proteinstigen leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug.
Produktegenskaber
  • Referencebånd —25 kDa bånd er stærkere end de andre for nem orientering
  • Taggede —stigeproteinerne (bortset fra 5 og 3,4 kDa peptiderne) indeholder et integral Strep-tag™ II-sekvens og kan påvises på western blots ved hjælp af Strep-Tactin™ konjugater
Applikationer
  • Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder to hætteglas á 250μ L
hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN 3 , 0,01 % bromphenolblåt og 33 % glycerol Ved
modtagelse opbevares ved -20 °C.
Antal markører 8
Klar til at indlæse Ja
Anbefalede applikationer Tricine geler
Størrelsesområde 3,4 til 100 kDa
Til brug med (applikation) Tricine-geler
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje PageRuler
Produkttype Proteinstige
Plet type Plettet
Systemtype SDS-PAGE