Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet High Range Protein Ladder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ PageRuler Unstained High Range Protein Ladder er en blanding af 8 ufarvede proteiner (60 til 250 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og Western blotting.
Protein MW-markørerne i denne stige opløses i klart identificerbare, skarpe bånd, når de analyseres med SDS-PAGE og farves med coomassie-farve eller sølv. 150kDa-båndet er af større intensitet og fungerer som et referencebånd. Proteiner kan påvises på Western blots ved farvning med Ponceau S, coomassie blue eller andre proteinfarvninger. Derudover indeholder stigeproteinerne et integral Step-tag™ II-sekvens og kan påvises på Western blots ved hjælp af Strep-Tactin™ Konjugater. De PageRuler Unstained High Range Protein Ladder leveres klar til brug: ingen opvarmning, fortynding eller tilsætning af et reduktionsmiddel er påkrævet før brug.
Højdepunkter:
- Størrelsesområde 8 proteiner, der spænder fra 60 til 250 kDa
- Klar til brug leveres i en loading buffer til direkte påfyldning på geler
- Skarpe bånd fremragende nøjagtighed til påvisning med coomassie- eller sølvpletter
- Referencebånd 150kDa-bånd har større intensitet for nem orientering
- Tagget hvert protein i stigen indeholder et integral Strep-tag™ II Rækkefølge
Kvalitetstestet hvert parti vurderet ved SDS-PAGE og Western blotting
Inkluderer:
- Proteiner (0,02 til 0,05 mg/ml af hver) i 62,5 mM Tris- H3P04( pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01 % bromphenol 33 % glycerol blå og
Anbefalet til:
- Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamidgeler og Western blots
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes med en ispose. |
| Antal markører | 8 |
| Produkttype | Proteinstige |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Anbefalede applikationer | Tris-acetat geler |
| Størrelsesområde | 60 til 250 kDa |
| Plet type | Ufarvet |
| Til brug med (applikation) | Tris-acetate gels |
| Gel kompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels |
| Molekylvægt (g/mol) | 250, 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60 kDa |
| Vis mere |