Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Ufarvet bredspektret proteinstige
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder er en blanding af 11 proteiner (5 til 250 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og Western blotting.
Proteinets MW-markører i denne stige opløses til klart identificerbare skarpe bånd med størrelser fra 5 kDa til 250 kDa, når de analyseres med SDS-PAGE og farves med coomassie-farve eller sølv. 100, 50 og 20 kDa proteinbåndene har større intensitet og fungerer som referencebånd. Proteiner kan påvises på Western blots ved farvning med Ponceau S, coomassie blue eller andre proteinfarver. Derudover indeholder stigeproteinerne (undtagen 5kDa-peptidet) en integral Strep-tag™ II-sekvens og kan påvises på vestlige blots ved hjælp af Strep-Tactin™ konjugater. Unstained PageRuler Broad Range Protein Ladder leveres færdig til brug: Der kræves hverken opvarmning, fortynding eller tilsætning af reduktionsmiddel før brug.
Højdepunkter:
- Størrelsesspænd: – elleve proteiner, der spænder fra 5 til 250 kDa
- Klar til brug – leveres i en indlæsningsbuffer til direkte påfyldning på gels; ingen grund til kogning
- Skarpe bånd med – fremragende præcision til detektion i coomassie eller sølvfarvede farver
- Referencebåndene – 100, 50 og 20 kDa er mere intense for nem orientering
- Tagget – indeholder hvert protein i stigen en integral Strep-tag™ II-sekvens
- Kvalitetstestet – hvert parti evalueret af SDS-PAGE og Western blotting
Inkluderer:
Proteiner i 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3, 0,01% bromophenol blue og 33% glycerol.
Anbefalet til:
Nøjagtig proteinstørrelse på SDS-polyacrylamid-geler og Western blots
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indhold: to hætteglas á 250μ L hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 ,° 0,01 % bromphenolblåt og 33 % glycerol Opbevaring: Ved -20 C Opbevaring: Ved modtagelse |
| Antal markører | 11 |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 5 til 250 kDa |
| Gel kompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels |
| Molekylvægt (g/mol) | 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa |
| Mængde | 2 x 250 μl |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Produktlinje | PageRuler |
| Produkttype | Proteinstige |
| Vis mere |