Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Forfarvet proteinstige, 10 til 180 kDa
Artikelnummer. 11822124 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250 μl
10 x 250μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11822124 10 x 250μl Pakke med 10
11812124 2 x 250 μl Pakke med 2
15533197 8 x 250 μl Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11822124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26617
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ PageRuler Prestained Protein Ladder er en blanding af 10 blå-, orange- og grønfarvede proteiner (10 til 180 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og western blotting.
Thermo Scientific™ PageRuler Prestained Protein Ladder er en blanding af 10 blå-, orange- og grønfarvede proteiner (10 til 180 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og western blotting. Proteinladderen leveres i et færdigt format til direkte belastning på geler; der er ikke behov for opvarmning, reduktion eller tilsætning af prøvebuffer før brug.
Applikationer
  • Overvågning af proteinmigration under SDS-polyacrylamid-gelelektroforese
  • Overvågning af proteinoverførsel til membraner efter western blotting
  • Størrelser af proteiner på SDS-polyacrylamid-geler og western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Indhold: ti hætteglas á 250 μl hver
Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 ved 25°C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 og 33 % glycerol
Opbevaring: Ved modtagelse opbevares ved -20°C
Detektionsmetode Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm)
Antal markører 10
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 180 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
Mængde 10 x 250μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje PageRuler
Produkttype Proteinstige
Plet type Blå, Orange, Grøn
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.