Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Forfarvet NIR-proteinstige
Artikelnummer. 12361893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μL
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
25µg
Pakke med 2
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12361893 2 x 250 μL Pakke med 2
12821503 8 x 250μ L Pakke med 4
17146108 8 x 250μ L -
15518936 8 x 250μ L 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12361893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 DKK
    2404.65 DKK / Pakke med 2
    Spare 100.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En blanding af 10 proteiner (11 til 250 KDa), der er blåfarvede og fluormærkede til nær-IR fluorescerende visualisering og proteinstørrelse efter elektroforese.
De Thermo Scientific™ PageRuler Pre-tained NIR Protein Ladder er en blanding af 10 proteiner (11 til 250KDa), der er blåfarvede og fluor-mærkede til nær-IR fluorescerende visualisering og proteinstørrelse efter elektroforese.
Proteinets MW-markører i denne stige opløses til skarpe bånd, når de analyseres med SDS-PAGE, og mærkes med et fluorescerende farvestof til visualisering med instrumenter udstyret til detektion af nær-infrarød (NIR) fluorescens. Båndene er også direkte synlige, fordi proteinerne er præfarvet blå. 55 kDa-båndet er af større intensitet og fungerer som referencebånd. Proteinstigen er praktisk pakket og klar til brug: Der kræves hverken opvarmning, fortynding eller tilsætning af reduktionsmiddel før brug.
Højdepunkter:
  • Størrelsesinterval 10 proteiner, der spænder fra 11 til 250 kDa
  • Fluorescerende detektering ved brug af 670nm rød laser eller 700nm kanaler med fluorescenskameraer
  • Klar til brug leveres i en belastningsbuffer til direkte belastning på gels
  • Skarpe bånd er fremragende størrelse til nær-infrarød visualisering af proteingeler og blots
  • Referencebåndet 55 kDa-båndet har større intensitet for nem orientering
  • Kvalitetstestet hvert parti evalueret af SDS-PAGE og Western blotting
Inkluderer:
Proteiner i 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10mM DTT, 1mM NaN3 og 33% glycerol
Kræver
Fluorescerende billedapparat, der kan detektionere nær-infrarød fluorescens, såsom visse Typhoon™ billeddannere og det LI-COR Odyssey™ infrarøde billedsystem
Anbefalet til:
Proteinstørrelse på SDS-polyacrylamid-geler og Western blots til visualisering med nær-infrarøde (NIR) fluorescensbilleddannere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: to hætteglas á 250μ L
hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
° og 33 % glycerol Opbevaring: Ved modtagelse opbevares ved -20 C
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm)
Antal markører 10
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 11 til 250 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
Mængde 2 x 250 μL
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje PageRuler
Produkttype Proteinstige
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE