Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific PageRuler Plus forfarvet proteinstige er en blanding af ni blå-, orange- og grønfarvede proteiner (10 til 250 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og western blotting. Proteinstigen leveres i et brugsklart format til direkte påfyldning på geler; ingen grund til at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug.
Applikationer
- Overvågning af proteinmigrering under SDS-polyacrylamidgelelektroforese
- Overvågning af proteinoverførsel til membraner efter western blotting
- Dimensionering af proteiner på SDS-polyacrylamidgeler og western blots
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indhold: to hætteglas á 250 μl hver |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm) |
| Antal markører | 9 |
| Produkttype | Proteinstige |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 10 til 250 kDa |
| Plet type | 3 farver: Blå, Orange, Grøn |
| Gel kompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels |
| Molekylvægt (g/mol) | 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Produktlinje | PageRuler |
| Vis mere |