Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa
Artikelnummer. 17196098 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
10 x 250μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17196098 8 x 250μ L -
11832124 2 x 250 μl Pakke med 2
15543197 8 x 250μ L Pakke med 4
11852124 10 x 250μl Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17196098 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26619X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4335.00 DKK
    3684.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 650.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ PageRuler Plus forfarvet proteinstige er en blanding af ni (9) blå-, orange- og grønfarvede proteiner (10 til 250 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og Western blotting.
Thermo Scientific™ PageRuler Plus Prestained Protein Ladder er en blanding af ni blå-, orange- og grønfarvede proteiner (10 til 250 kDa) til brug som størrelsesstandarder i proteinelektroforese (SDS-PAGE) og western blotting. Proteinstigen leveres i et færdiggjort format til direkte pålæsning på geler; der er ikke behov for opvarmning, reduktion eller tilsætning af prøvebuffer før brug.
Applikationer
  • Overvågning af proteinmigration under SDS-polyacrylamid-gelelektroforese
  • Overvågning af proteinoverførsel til membraner efter western blotting
  • Størrelser af proteiner på SDS-polyacrylamid-geler og western blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Indhold: otte hætteglas á 250 stkμ L
hver Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (°pH 7,5 ved 25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
° og 33 % glycerol Opbevaring: Ved modtagelse opbevares ved -20 C
Detektionsmetode Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm)
Antal markører 9
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 250 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Molekylvægt (g/mol) 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa
Mængde 8 x 250μ L
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje PageRuler
Produkttype Proteinstige
Plet type Blå, Orange, Grøn
Systemtype SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.