Få mere at vide
Pafuramidine, MedChemExpress
Beskrivelse
Pafuramidine (DB289) is an orally bioavailable prodrug of furamidine, which has activity against Pneumocystis pneumonia.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pafuramidine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 186953-56-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H20N4O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | DB289 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (91.47 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |