Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PAF (C16)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001331
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001331 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001331 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2940/1
Endogenous platelet-activating factor (PAF)
Endogenous platelet-activating factor (PAF) and ligand for PAF receptors. Produced by inflammatory cells and a potent chemoattractant for polymorphonuclear neutrophils. Induces increased vascular permeability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PAF (C16)
CAS 74389-68-7
Mængde 1 mg
Molekylær formel C26H54NO7P
Formel vægt 523.68
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 523.69