Få mere at vide
Paeonol, TRC
Artikelnummer. 30415035
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415035 25 g
30409821 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP13384025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-41-0
Molekylær formel C9 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym Ethanone, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), Peonol (6CI), 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Methoxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-methoxyphenol, 2-Hydroxy-4-methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, 4-O-Methylresacetophenone, 4'-Methoxy-2'-hydroxyacetophenone, NSC 401442, Paconol, Paeonol, Paeonolum, Resacetophenone 4-O-methyl ether
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paeonol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Formel vægt 166.063