missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paeonol-d3, TRC

Artikelnummer. 30428161
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428161 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP133842100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paeonol-d3
CAS 55712-78-2
Molekylær formel C9H7D3O3
Mængde 100 mg
Synonym 1-[2-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-ethanone, 2'-Hydroxy-4'-methoxy-acetophenone-d3, Peonol-d3, 1-(4-Methoxy-2-hydroxyphenyl)ethanone-d3, 2-Acetyl-5-methoxyphenol-d3, 2-Hydroxy-4-methoxyphenyl Methyl Ketone-d3, 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone-d3, 4-Methoxy-2-hydroxyacetophenone-d3, 4-O-Methylresacetophenone-d3, 4'-Methoxy-2'-hydroxyacetophenone-d3, NSC 401442-d3, Paconol-d3, Paeonolum-d3, Resacetophenone 4-O-Methyl Ether-d3
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
SMIL OC1=C(C(C)=O)C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C1
Molekylvægt (g/mol) 169.19
Formel vægt 169.0818
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.