missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paeoniflorin (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paeoniflorin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 480.1632 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?