missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Padsevonil, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473006
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473006 25 mg -
16435186 100 mg -
16430587 50 mg -
16426977 5 mg -
16414258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473006 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109009

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.

Padsevonil (UCB0942) is a first-in-class and potent antiepileptic agent. Padsevonil can be used for the research of epilepsy.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Padsevonil
CAS 1294000-61-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14ClF5N4O2S
Mængde 25 mg
Synonym UCB-0942
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (231.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C[C@@H](CC(F)(F)Cl)C1)CC(N(N=C(COC)S2)C2=N3)=C3C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 432.8
Formel vægt 432.8
Procent renhed 97.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.