Få mere at vide
Eppendorf™ Hængelås adapter sæt, til CryoCube™ F570 serien
Artikelnummer. 15733165
Artikelnummer. 15733165 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. F651570003
 Begrænset vare
På lager
Hængelås adapter sæt, til CryoCube™ F570-serien- Giver mulighed for at tilføje en brugerleveret hængelås til fryserens ydre håndtag for ekstra sikkerhed- Kun tilgængelig for opretstående modeller- Tilgængelig til Innova™ , Premium, CryoCube™ F570 serien, HEF , og G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Frysere