Få mere at vide
Padimate O, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Padimate O |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 277.2042 |