Få mere at vide
Abnova™ PADI4 (Human) Recombinant Protein
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
25µg
Beskrivelse
- Sequence: AQGTLIRVTPEQPTHAVCVLGTLTQLDICSSAPEDCTSFSINASPGVVVDIAHSPPAKKKSTGSSTWPLDPGVEVTLTMKAASGSTGDQKVQISYYGPKTPPVKALLYL
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_004247 |
| Gen-id (Entrez) | 23569 |
| Navn | peptidyl arginine deiminase, type IV |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | PAD, PAD4, PADI5, PDI4, PDI5 |
| Gen symbol | PADI4 |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |