Få mere at vide
R&D Systems™ PADI4 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18492841
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
Artikelnummer. Mængde
18492841 0,1 mg
1 options
Artikelnummer. 18492841 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP197309PEP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 23569
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-97309. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias HL-60 PAD, PADI5PADI-H protein, PADPAD4, PDI4, PDI5EC 3.5.3.15, peptidyl arginine deiminase, type IV, peptidyl arginine deiminase, type V, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV, protein-arginine deiminase type-4
Gen symbol PADI4
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Lipid and Metabolism
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.