Få mere at vide
Kern Sohn Padded Wooden Box for Weights
Holder:
10 kg
20 kg
50 kg
Klassifikation:
F1
F2, M1
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Wooden
- For check weight design
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Case |
| Klassifikation | F1 |
| Etui materiale | Wood |
| Til brug med (udstyr) | Check Weights |
| Holder | 10 kg |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.