Få mere at vide
Paclobutrazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paclobutrazol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 293.1295 |