Få mere at vide
Paclitaxel, TRC
Artikelnummer. 30422899
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30422899 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP132500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paclitaxel
CAS 33069-62-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C47 H51 N O14
Mængde 250 mg
Synonym Paclitaxel, 5β,20-Epoxy-1,7β-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2α,4,10β,13α-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','(αR,βS)-, Benzenepropanoic acid','β-(benzoylamino)-α-hydroxy-','6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester','[2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, Tax-11-en-9-one','5β,20-epoxy-1,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-','4,10-diacetate 2-benzoate 13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine (8CI), 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete','benzenepropanoic acid deriv., (-)-Paclitaxel, 5β,20-Epoxy-1,2a,4,7β,10β,13α-hexahydroxy-tax-11-en-9-one 4,10-diacetate 2-benzoate 13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine, ABI 007, Abraxane, Anzatax, BMS 181339-01, Capxol, Coroflex Please, Cremophor-free paclitaxel, Cyclopax, Cynviloq, Cypher select, DHP 107, Ebetaxel, EmPAC, EndoTAG 1, Genaxol, Genetaxyl, Genexol, Genexol-PM, IG 001, IG 002, Infinnium, Intaxel, LEP-ETU, Liposome-entrapped paclitaxel easy-to-use, MBT 0206, Mitotax, NK 105, NSC 125973, Nab-paclitaxel, Nanotax, Nanoxel, OncoGel, Onxal, Oraxol, PTX, Pacitaxel, Pacliex, Padexol, Paxene, Plaxicel, QW 8184, Sindaxel, TAXUS Express, TAXUS stent, TaxAlbin, Taxol, Taxol A, Taxus, Taxus Liberte, Tocosol Paclitaxel, Yewtaxan, Zisu
InChI formel InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C
IUPAC navn 5,20-Epoxy-1,7-dihydroxy-9-oxotax-11-en-2,4,10,13-tetrayl β ββ αα 4,10-diacetat 2-benzoat 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
Molekylvægt (g/mol) 853.91
Formel vægt 853.331
Procent renhed >95