Få mere at vide
Paclitaxel MP Biomedicals
Artikelnummer. 11484862 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484862 100 mg 100mg
11464862 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484862 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219353280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7840.00 DKK
    7467.65 DKK / 100mg
    Spare 372.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 373-49-9
Molekylær formel C16H30O2
Molekylvægt (g/mol) 254.41
MDL nummer MFCD00004437
InChI nøgle SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Synonym palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
SMIL CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paclitaxel
Navn note Fra Stillehavstakstræet
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 mg
IUPAC navn (Z)-hexadec-9-ensyre
Formel vægt 853.9
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paclitaxel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel