Få mere at vide
Paclitaxel, Mikromol™
Artikelnummer. 18021810
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18021810 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1489.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Paclitaxel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paclitaxel
CAS 33069-62-4
Analyt- eller komponentnavne Paclitaxel
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C47 H51 N O14
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Paclitaxel, 5beta,20-Epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2alpha,4,10beta,13alpha-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Taxol, Docetaxel Anhydrous Impurity F, Docetaxel Impurity F
InChI formel InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C
IUPAC navn 5,20-Epoxy-1,7-dihydroxy-9-oxotax-11-en-2,4,10,13-tetrayl β ββ αα 4,10-diacetat 2-benzoat 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoat]
Molekylvægt (g/mol) 853.91
Mængde 100 mg
Formel vægt 853,331 g/mol