missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paclitaxel EP Impurity N, Mikromol™
Beskrivelse
Paclitaxel EP Impurity N
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Baccatin III |
| CAS | 27548-93-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Baccatin III |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H38 O11 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 13-O-De[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]paclitaxel (Baccatin III), Paclitaxel Imp. N (EP), 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, Baccatin III, NSC 330753, 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, [2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-, Paclitaxel Impurity N |
| InChI formel | InChI=1S/C31H38O11/c1-15-19(34)13-31(38)26(41-27(37)18-10-8-7-9-11-18)24-29(6,20(35)12-21-30(24,14-39-21)42-17(3)33)25(36)23(40-16(2)32)22(15)28(31,4)5/h7-11,19-21,23-24,26,34-35,38H,12-14H2,1-6H3/t19-,20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C1C5(C)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.63 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?