Få mere at vide
Paclitaxel, 99,5+%
Artikelnummer. 15495039
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495039 100 mg 100mg
15405049 500 mg 500mg
15485039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62734.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1253.75 DKK
    1127.65 DKK / 100mg
    Spare 126.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Paclitaxel (CAS # 33069-62-4) er en mikrotubuli-hæmmer, der fremstilles fra ekstraktet fra Stillehavstakstræet. | CAS: 33069-62-4 | C47H51NO14 | 853,92 g/mol
Fremmer samling og hæmmer adskillelsen af mikrotubuli (anti-kræftmiddel) Paclitaxel anvendes bredt i kemoterapeutiske forbindelser. Det bruges til behandling af visse typer kræft såsom æggestokkræft, brystkræft, lungekræft og bugspytkirtelkræft blandt andre. Det forstyrrer væksten af kræftceller og bremser deres vækst og spredning i kroppen. Det bruges også til behandling af AIDS-relateret Kaposi-sarkom.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Paclitaxel is a tetracyclic diterpenoid isolated from the Pacific yew, Taxus brevifolia
  • Paclitaxel acts as an antineoplastic agent by binding tubulin and preventing cell division
  • Paclitaxel may also bind Bcl-2 and lead to disinhibition of apoptosis
Application
  • Paclitaxel is used in the study of lung, breast, and ovarian cancers; it may be useful in the research of other cancer types
  • It is suitable for cell culture, biochemistry, and molecular biology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33069-62-4
Molekylær formel C47H51NO14
Molekylvægt (g/mol) 853.92
MDL nummer MFCD00869953
InChI nøgle RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC navn (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paclitaxel
Smeltepunkt 213°C (decomposition)
Farve White
Mængde 100 mg
Beilstein 1420457
Merck Index 14,6982
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml); Soluble in dimethylsulfoxide,methanol,ethanol,acetonitrile,cremophor and dimehtylsulfamide; Sparingly soluble in aqueous buffer.
Formel vægt 853.91
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paclitaxel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel