Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, 99+%
Artikelnummer. 10516261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10516261 1 mg 1mg
10482875 5 mg 5mg
10093573 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10516261 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328420010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Paclitaxel, også kendt som Taxol CAS # 33069-62-4, er et kemoterapeutisk lægemiddel, der virker ved at stabilisere mikrotubuli-samlingen og standse cellecyklusprogressionen. | CAS: 33069-62-4 | C47H51NO14 | 853,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Paclitaxel er en naturligt forekommende forbindelse oprindeligt isoleret fra træet T. brevifolia
  • Paclitaxel binder tubulin og stabiliserer dannelsen af mikrotubuli, hvilket forhindrer adskillelse
  • Paclitaxel bruges som et lægemiddel til at standse celler ved det mitotiske kontrolpunkt og blokere cellecyklusprogression og dermed inducere død af kræftceller
Applikationer
  • Paclitaxel kan bruges i præklinisk laboratorieforskning om sygdomme som cancer, hjertesygdomme, inflammatoriske lidelser og leverfibrose
  • Paclitaxel kan bruges som et værktøj i cellebiologi til at studere mitotiske checkpoint-arrestforhold og nedstrøms signalkaskader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33069-62-4
Molekylær formel C47H51NO14
Molekylvægt (g/mol) 853.92
MDL nummer MFCD00869953
InChI nøgle RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC navn (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylfo rmamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,110.04,7]heptadec-13-en-2-yl benzoat
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paclitaxel
Navn note 99+%
Smeltepunkt 213,0 °C til 216,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Mængde 1 mg
Merck Index 15, 7081
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, dmso, acetonitril
Formel vægt 853.9
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paclitaxel
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.