Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, 99+%
Artikelnummer. 10482875 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10482875 5 mg 5mg
10516261 1 mg 1mg
10093573 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10482875 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328420050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Paclitaxel, også kendt som Taxol CAS # 33069-62-4, er et kemoterapeutisk lægemiddel, der virker ved at stabilisere mikrotubuli-samlingen og standse cellecyklusprogressionen. | CAS: 33069-62-4 | C47H51NO14 | 853,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Paclitaxel er en naturligt forekommende forbindelse oprindeligt isoleret fra træet T. brevifolia
  • Paclitaxel binder tubulin og stabiliserer dannelsen af mikrotubuli, hvilket forhindrer adskillelse
  • Paclitaxel bruges som et lægemiddel til at standse celler ved det mitotiske kontrolpunkt og blokere cellecyklusprogression og dermed inducere død af kræftceller
Applikationer
  • Paclitaxel kan bruges i præklinisk laboratorieforskning om sygdomme som cancer, hjertesygdomme, inflammatoriske lidelser og leverfibrose
  • Paclitaxel kan bruges som et værktøj i cellebiologi til at studere mitotiske checkpoint-arrestforhold og nedstrøms signalkaskader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 33069-62-4
Molekylær formel C47H51NO14
Molekylvægt (g/mol) 853.92
MDL nummer MFCD00869953
InChI nøgle RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC navn (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylfo rmamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,110.04,7]heptadec-13-en-2-yl benzoat
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Paclitaxel
Navn note 99+%
Smeltepunkt 213,0 °C til 216,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Mængde 5 mg
Merck Index 15, 7081
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, dmso, acetonitril
Formel vægt 853.9
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paclitaxel
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.