Få mere at vide
MedChemExpress Paclitaxel
Artikelnummer. 16451996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16451996 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16451996 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB0015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Paclitaxel is a naturally occurring antineoplastic agent and stabilizes tubulin polymerization. Paclitaxel can cause both mitotic arrest and apoptotic cell death. Paclitaxel also induces autophagy.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 853.91 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 33069-62-4
Produkttype Natural Products
Renhed 98.12%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Apoptosis∣Autophagy