Beskrivelse
Tricorn pakkeudstyr omfatter pakkeudstyr 5/50 (5 mm stik og 50 mm glasrør) eller 10/100 (10 mm stik og 100 mm glasrør), EPDM O-ringe og bundenhed, hætte og stopprop.
- Tricorn søjler er designet til højopløsningsvæskekromatografi af biomolekyler udført ved medium til højt tryk. De er velegnede til brug med højtydende medier, som f.eks Sepharose Høj ydeevne, Superdex Forberedelseskarakter, og SOURCE .
- Søjlerne fås med indvendige diametre på 5 og 10 mm, og i længder fra 20 til 200 mm. Søjlelængder på 300 og 600 mm er også tilgængelige for søjlerne med en diameter på 10 mm. Udformningen og dimensionerne af søjlerne gør dem særligt anvendelige til screenings- og poleringstrin i proteinoprensning.
- Glasrør belagt med plastfilm beskytter individer i laboratoriet mod skade, hvis kolonnen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pakkeudstyr |
| Materiale | PP/PEEK/EPDM/ Borosilikatglas |
| Inkluderer | 1 x bundenhed (hætte, filterholder og O-ring), 1 x pakningsrør 10/100, 1 x pakningsstik |
| pH-stabilitet | 0 til 14 pH |
| Til brug med (applikation) | Højtydende medier, som f.eks Sepharose Høj ydeevne, Superdex Forberedelseskarakter og kilde |
| Driftstemperatur (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |