Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Pakkede søjleforinger
Artikelnummer. 12984071
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12984071 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 12984071 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 09223401
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Agilent og Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3 mm
Til brug med (udstyr) Agilent Teknologimodeller 5880, 5890, 6890