Få mere at vide
Bryson Packaging™ Husholdningsfilm ruller
Artikelnummer. p-8010398
Bredde (metrisk):
300 mm
380 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 12308039
Brand: Bryson Packaging™ SEL350040Y
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere såsom kolber, bægerglas, flasker, rør og andre. Bryson Packaging™ Husholdningsfilmruller leveres i præ-perforerede ark for nem rivning.
  • Fremstillet af ekstruderet PVC-film, 50 μm tyk
  • Velegnet til brug i dybfrysere
  • To-vejs stræk
  • Stafylokokker-sikker
  • Varmedestruktion ved 125 °C
Tekniske data
Applikationer Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere - kolber, bægerglas, flasker, rør og til brug i dybfrys
Oversigt Husholdningsfilm rulle
Produkttype Film
Bredde (metrisk) 300 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Tykkelse 50μ m