Få mere at vide
Bryson Packaging™ Husholdningsfilm ruller
Artikelnummer. 12328039
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
380 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
12328039 450 mm Pakke med 3
12308039 300 mm Pakke med 3
12318039 380 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12328039 Leverandør Bryson Packaging™ Leverandørnr. SEL350060C
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere såsom kolber, bægerglas, flasker, rør og andre. Bryson Packaging™ Husholdningsfilmruller leveres i præ-perforerede ark for nem rivning.
  • Fremstillet af ekstruderet PVC-film, 50 μm tyk
  • Velegnet til brug i dybfrysere
  • To-vejs stræk
  • Stafylokokker-sikker
  • Varmedestruktion ved 125 °C
Tekniske data
Applikationer Velegnet til forsegling af laboratoriebeholdere - kolber, bægerglas, flasker, rør og til brug i dybfrys
Oversigt Husholdningsfilm rulle
Produkttype Film
Bredde (metrisk) 450 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Tykkelse 50μ m