Få mere at vide
Bryson Packaging™ Husholdningsfilm ruller
Bredde (metrisk):
300 mm
380 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Made from extruded PVC film, 50μm thick
- Suitable for use in deep freezers
- Two-way stretch
- Staphylococci-proof
- Heat destruction at 125°C
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Suitable for Sealing Laboratory Containers - Flasks, Beakers, Bottles, Tubes and for Use in Deep Freeze |
| Oversigt | Cling Film Roll |
| Produkttype | Film |
| Bredde (metrisk) | 380 mm |
| Materiale | PVC |
| Tykkelse | 50 μm |