Beskrivelse
Velegnet til fødevare- eller byggematerialeindustrien og ikke-aggressive kemikalier i miljøbeskyttelse, hospitaler og husholdninger. Har stærkt håndtag og kvalitetslukning for produktsikkerhed.
- Hvid polypropylen
- Lufttæt lukning
- Inkluderer låg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Emballagespand |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Gradueringer | None |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Øverst | 268 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til fødevare- eller byggematerialeindustrien og ikke-aggressive kemikalier i miljøbeskyttelse, hospitaler og husholdninger |
| Højde (engelsk) Med lukning | 10.35 in. |
| Højde (metrisk) med lukning | 263 mm |
| Vis mere |