Beskrivelse
Velegnet til fødevare- eller byggematerialeindustrien og ikke-aggressive kemikalier i miljøbeskyttelse, hospitaler og husholdninger. Har stærkt håndtag og kvalitetslukning for produktsikkerhed.
- Hvid polypropylen
- Lufttæt lukning
- Inkluderer låg
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Emballagespand |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Øverst | 225 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til fødevare- eller byggematerialeindustrien og ikke-aggressive kemikalier i miljøbeskyttelse, hospitaler og husholdninger |
| Højde (metrisk) med lukning | 123 mm |
| Inkluderer | Kvalitets lukning og stærkt låg |
| Mængde | 1 stk. |