Få mere at vide
Buerkle™ Emballagespande
Artikelnummer. 11831091 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
10 l
Diameter (metrisk) Øverst:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Højde (metrisk) med lukning:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) med lukning unitSize
11831091 1 l 132 mm 131 mm Hver
11841091 2 l 175 mm 132 mm Hver
11851091 3 l 225 mm 123 mm Hver
11861091 5 l 225 mm 194 mm Hver
11871101 10 l 268 mm 263 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11831091 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 23270001
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. Buerkle™ Emballagespande er ideelle til transport, emballering og opbevaring af en lang række materialer.
Velegnet til fødevare- eller byggematerialeindustrien og ikke-aggressive kemikalier i miljøbeskyttelse, hospitaler og husholdninger. Har stærkt håndtag og kvalitetslukning for produktsikkerhed.
  • Hvid polypropylen
  • Lufttæt lukning
  • Inkluderer låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Emballagespand
Kapacitet (metrisk) 1 l
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Øverst 132 mm
Til brug med (udstyr) Velegnet til fødevare- eller byggematerialeindustrien og ikke-aggressive kemikalier i miljøbeskyttelse, hospitaler og husholdninger
Højde (metrisk) med lukning 131 mm
Inkluderer Kvalitets lukning og stærkt låg
Mængde 1 stk.