Få mere at vide
Buerkle™ Emballageposer med lukning
Artikelnummer. p-8002416 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Længde (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 30276787
Brand: Buerkle™ 23480003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med lynlås lukning til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse. Buerkle™ Emballageposer med lukning er velegnede til prøver, prøver og salgsprodukter.
Bags with a patented zipper closure ensures contents remain dust-free. The film is waterproof and has good tear-resistance.
  • LDPE, crystal-clear
  • 0.05 mm strong film
  • Suitable for use with foodstuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 4.73 oz.
Kapacitet (metrisk) 140 ml
Lukketype Zipper
Farve Clear
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) For Storing, Collecting, Protecting and Shipping of Specimens, Samples and Sales Products and Foodstuffs
Materiale LDPE
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (engelsk) 0.002 in.
Dimensioner (L x B) 120 x 80 mm
Længde (engelsk) 4.72 in.
Længde (metrisk) 120 mm
Bredde (engelsk) 3.15 in.
Bredde (metrisk) 80 mm
Produkttype Zip-seal Storage Bag