Beskrivelse
Poser med patenteret lynlås sikrer, at indholdet forbliver støvfrit. Filmen er vandtæt og har god rivestyrke.
- LDPE, krystalklart
- 0,05 mm stærk film
- Egnet til brug med fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Lynlås |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse af prøver, prøver samt salgsprodukter og fødevarer |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 0,002 tommer |
| Dimensioner (L x B) | 120 x 80 mm |
| Vis mere |