Få mere at vide
Buerkle™ Emballageposer med lukning
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Længde (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Description
Tasker med patenteret lynlås lukning. Indholdet forbliver støvfrit. Filmen er vandtæt og har god rivebestandighed.
- LDPE, krystalklar
- 0,05 mm stærk film
- Velegnet til brug med fødevarer
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Lukketype | Lynlås |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse af prøver, prøver og salgsprodukter og fødevarer |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.05 mm |
| Show More |