Få mere at vide
Buerkle™ Emballageposer med lukning
Artikelnummer. 10451151 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Længde (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10451151
Brand: Buerkle™ 23480007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med lynlås lukning til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse. Buerkle™ Emballageposer med lukning er velegnede til prøver, prøver og salgsprodukter.
Tasker med patenteret lynlås lukning. Indholdet forbliver støvfrit. Filmen er vandtæt og har god rivebestandighed.
  • LDPE, krystalklar
  • 0,05 mm stærk film
  • Velegnet til brug med fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 50,72 oz.
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Lukketype Lynlås
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til opbevaring, indsamling, beskyttelse og forsendelse af prøver, prøver og salgsprodukter og fødevarer
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.05 mm
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (engelsk) 0,002 tommer.
Dimensioner (L x B) 250 x 180 mm
Længde (engelsk) 9,84''.
Længde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 7,09 tommer.
Bredde (metrisk) 180 mm
Produkttype Opbevaringspose med lynlås